Merck
331260
Sigma-Aldrich
1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine
95%
Szinonimák:
2-[2-(1-Piperazinyl)ethoxy]ethanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H18N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.497 (lit.)
bp
112-114 °C/0.25 mmHg (lit.)
sűrűség
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
hydroxyl
SMILES string
OCCOCCN1CCNCC1
InChI
1S/C8H18N2O2/c11-6-8-12-7-5-10-3-1-9-2-4-10/h9,11H,1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FLNQAPQQAZVRDA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine may be used in chemical synthesis.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)