Merck
M72404
Sigma-Aldrich
2-Methylpiperazine
95%
Szinonimák:
(±)-2-Methylpiperazine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H12N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.16
Beilstein:
383566
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
bp
155 °C/763 mmHg (lit.)
mp
61-63 °C (lit.)
SMILES string
CC1CNCCN1
InChI
1S/C5H12N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h5-7H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JOMNTHCQHJPVAZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
149.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
65 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Matteo Arioli et al.
Polymers, 12(6) (2020-06-25)
This paper aims at elucidating the degradation mechanism of linear polyamidoamines (PAAs) in water. PAAs are synthesized by the aza-Michael polyaddition of prim-monoamines or bis-sec-amines with bisacrylamides. Many PAAs are water-soluble and have potential for biotechnological applications and as flame-retardants.
Sin Ho Kweon et al.
Archives of pharmacal research, 38(11), 2020-2028 (2015-05-10)
Sesquiterpene lactone compounds have received considerable attention in pharmacological research due to their therapeutic effects including anti-cancer and anti-inflammatory activities. In this report, we investigated the effect of arsantin, a sesquiterpene lactone compound present in Artemisia santolina, on cellular differentiation