Fontos dokumentumok
401714
Vinyl propionate
contains <100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 98%
Szinonimák:
Vinyl propanoate
Teszt
98%
tartalmaz
<100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.403 (lit.)
bp
94-95 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
sűrűség
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCC(=O)OC=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UIWXSTHGICQLQT-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
46.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?