Merck
403237
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)palladium(II)
95%
Szinonimák:
PdCl2[P(cy)3]2
About This Item
Lineáris képlet:
[(C6H11)3P]2PdCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
738.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
270 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Pd]Cl.C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3.C4CCC(CC4)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/2C18H33P.2ClH.Pd/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*16-18H,1-15H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VUYVXCJTTQJVKJ-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) is widely employed as catalyst precursor in various carbon-carbon and carbon-heteroatom bond forming reactions.
Alkalmazás
Catalyst for C-C and C-N coupling reaction.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dichlorobis (tricyclohexylphosphine) palladium.
Carpentier JF, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2008)