Merck
412198
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane ethoxylate triacrylate
average Mn ~912
Szinonimák:
Trimethylolpropane ethoxylate (14/3 EO/OH) triacrylate
About This Item
Lineáris képlet:
[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nCH2]3CC2H5
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
viscous liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~912
törésmutató
n20/D 1.471 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
sűrűség
1.12 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCC(COCCOC(=O)C=C)(COCCOC(=O)C=C)COCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C21H32O9/c1-5-18(22)28-12-9-25-15-21(8-4,16-26-10-13-29-19(23)6-2)17-27-11-14-30-20(24)7-3/h5-7H,1-3,8-17H2,4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTPIZGPBYCHTGQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Robust and highly ion-conducting gel polymer electrolytes with semi-interpenetrating polymer network structure: Discusses the synthesis of polymer electrolytes using trimethylolpropane ethoxylate triacrylate (ETPTA) and their applications in ion-conducting materials (MG Gu et al., 2021).
  • Fabrication and characterization of thiol-triacrylate polymer via Michael addition reaction for biomedical applications: Explores the fabrication of thiol-triacrylate polymers using trimethylolpropane ethoxylate triacrylate for biomedical applications (A Forghani et al., 2018).
  • Preparation and Properties of UV Curable Hard Coating Materials on PET: Investigates the use of trimethylolpropane ethoxylate triacrylate (TMPETA) to improve the properties of UV-cured films on PET substrates (H Kim, 2014).
  • Photo-polymerized organic host network of ionogels for lithium batteries: effects of mesh size and of ethylene oxide content: Examines the effects of mesh size and ethylene oxide content in ionogels synthesized with trimethylolpropane ethoxylate triacrylate for lithium batteries (D Aidoud et al., 2018).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)