Merck
416169
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane ethoxylate
average Mn ~170
Szinonimák:
3 arm PEG, 3 arm PEO, Poly(ethylene oxide), 3-arm, hydroxy terminated, Polyethylene glycol trimethylolpropane ether, Polyethylene glycol trimethylolpropane triether, Trimethylolpropane ethoxylate (20/3 EO/OH), Trimethylolpropane ethoxylate (4.6 EO/OH), Trimethylolpropane ethoxylate (4/15 EO/OH)
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H4O)n(C2H4O)n(C2H4O)nC6H14O
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Forma
viscous liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~170
törésmutató
n20/D 1.478
sűrűség
1.11 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCC(CO)(CO)CC.OCCO
InChI
1S/C6H14O3.C2H6O2/c1-2-6(3-7,4-8)5-9;3-1-2-4/h7-9H,2-5H2,1H3;3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZSBOTBREDQGUMM-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
444.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
229 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)