Fontos dokumentumok
8.42016
Sigma-Aldrich
(3-Chloropropyl)trichlorosilane
for synthesis
Szinonimák:
(3-Chloropropyl)trichlorosilane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H6Cl4Si
CAS-szám:
Molekulatömeg:
211.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
EC index szám:
219-844-8
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥98.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
bp
81 °C/27 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point 80 °C
sűrűség
1.360 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Si](Cl)(Cl)(Cl)CCCCl
InChI
1S/C3H6Cl4Si/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OOXSLJBUMMHDKW-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.358 - 1.362
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
176.0 °F
Lobbanási pont (C)
80 °C