Merck
64145
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylchlorosilyl)propyl methacrylate
technical, ≥85% (GC), (contains BHT as stabilizer)
Szinonimák:
(3-Methacryloyloxypropyl)dimethyl-chlorosilane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H17ClO2Si
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.77
Beilstein:
2244691
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
grade
technical
Teszt
≥85% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.451
sűrűség
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
methacrylate
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C9H17ClO2Si/c1-8(2)9(11)12-6-5-7-13(3,4)10/h1,5-7H2,2-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKQXCDUCLYWRHA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)