Merck
139548
Sigma-Aldrich
Di(ethylene glycol) divinyl ether
99%
Szinonimák:
3,6,9-Trioxaundeca-1,10-diene, Bis[2-(vinyloxy)ethyl] ether, DEGDVE
About This Item
Lineáris képlet:
(H2C=CHOCH2CH2)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.19
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.446 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
sűrűség
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=COCCOCCOC=C
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SAMJGBVVQUEMGC-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
159.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
71 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)