Merck
406317
Sigma-Aldrich
Isopropyl-9H-thioxanthen-9-one, mixture of 2- and 4-isomers
97%
Szinonimák:
Isopropyl-9H -thioxanthen-9-one, Isopropylthioxanthone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H14OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
254.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
97%
SMILES string
CC(C)c1cccc2C(=O)c3ccccc3Sc12
InChI
1S/C16H14OS/c1-10(2)11-7-5-8-13-15(17)12-6-3-4-9-14(12)18-16(11)13/h3-10H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IKVYHNPVKUNCJM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)