Fontos dokumentumok
425346
10-Methylphenothiazine
98%
Szinonimák:
10-Methyl-10H -phenothiazine, N -Methylphenothiazine
Teszt
98%
mp
99-101 °C (lit.)
SMILES string
CN1c2ccccc2Sc3ccccc13
InChI
1S/C13H11NS/c1-14-10-6-2-4-8-12(10)15-13-9-5-3-7-11(13)14/h2-9H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QXBUYALKJGBACG-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)