Merck
688495
Sigma-Aldrich
(S)-4-tert-Butyl-2-[2-(diphenylphosphino)phenyl]-2-oxazoline
97%
Szinonimák:
(4S)-tert-Butyl-2-[2-(diphenylphosphino)phenyl]-4,5-dihydrooxazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H26NOP
CAS-szám:
Molekulatömeg:
387.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]22/D -57.0°, c = 1 in chloroform
mp
111-116 °C
funkcionális csoport
ether
phosphine
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)[C@@H]1N=C(C2=CC=CC=C2P(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)OC1
InChI
1S/C25H26NOP/c1-25(2,3)23-18-27-24(26-23)21-16-10-11-17-22(21)28(19-12-6-4-7-13-19)20-14-8-5-9-15-20/h4-17,23H,18H2,1-3H3/t23-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DMOLTNKQLUAXPI-HSZRJFAPSA-N
Általános leírás
The product is a phosphinooxazoline (PHOX) ligand introduced by Pfaltz and coworkers. These non-symmetrical modular P,N-ligands are particularly useful in cases where double bond migration leads to undesired products or mixtures of isomers.
Alkalmazás
(S)-4-tert-Butyl-2-[2-(diphenylphosphino)phenyl]-2-oxazoline can be used as a ligand for enantioselective Heck reaction without any C=C double bond migration byproduct. It can also be used in a rhodium(I)-catalyzed enantioselective desymmetrization reaction of meso-3,5-dimethyl glutaric anhydride, to form substituted syn-deoxypolypropionate fragments in a single transformation.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
PHOX
Aldrich Chemfiles, 8(2) null
Cikkek
Modular P,N-ligands in asymmetric synthesis introduced by Pfaltz, Helmchen, and Williams exhibit success in metal-catalyzed reactions.
Related Content
Andreas Pfaltz's chiral ligand designs, like semicorrins, pioneered bisoxazolines for widespread catalytic asymmetric synthesis.