Merck
417068
Sigma-Aldrich
(4S)-(+)-Phenyl-α-[(4S)-phenyloxazolidin-2-ylidene]-2-oxazoline-2-acetonitrile
97%
Szinonimák:
(S,S)-4-Phenyl-α-(4-phenyloxazolidin-2-ylidene)-2-oxazoline-2-acetonitrile
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H17N3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
331.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +364°, c = 1 in chloroform
mp
146-148 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
nitrile
phenyl
SMILES string
N#C\C(=C1\N[C@H](CO1)c2ccccc2)C3=N[C@H](CO3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H17N3O2/c21-11-16(19-22-17(12-24-19)14-7-3-1-4-8-14)20-23-18(13-25-20)15-9-5-2-6-10-15/h1-10,17-18,22H,12-13H2/b19-16-/t17-,18-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QVVGSAYHUSBCQV-SRKGJJLTSA-N
Általános leírás
(4S)-(+)-Phenyl-α-[(4S)-phenyloxazolidin-2-ylidene]-2-oxazoline-2-acetonitrile is a C2-symmetric chiral bisoxazoline (BOX) ligand.
Alkalmazás
(4S)-(+)-Phenyl-α-[(4S)-phenyloxazolidin-2-ylidene]-2-oxazoline-2-acetonitrile/Re(V)-oxo complex can catalyze the asymmetric hydrosilylation of ketones.
Ligand for enantioselective catalysis. Easily forms bidentate coordination complexes due to the strong affinity of the oxazoline nitrogen for various metals.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Enantioselective Reduction of Ketones and Imines Catalyzed by (CN-Box) ReV-Oxo Complexes.
Nolin KA, et al.
Chemistry?A European Journal , 16(31), 9555-9562 (2010)
Bolm, C.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 30, 542-542 (1991)
Gant, T.G. Meyers, A.I.
Tetrahedron, 50, 2297-2297 (1994)
Pfaltz, A.
Accounts of Chemical Research, 26, 339-339 (1993)
Cikkek
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.