Merck
672858
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene
97%
Szinonimák:
4-Ethynyl-1-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H5F3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.4554
sűrűség
1.215 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C9H5F3O/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)13-9(10,11)12/h1,3-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWWGGRCLMVYXPM-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
104.0 °F
Lobbanási pont (C)
40 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)