Fontos dokumentumok
733504
Bismuth selenide
granular (melted), ≥99.995% trace metals basis
Szinonimák:
Dibismuth triselenide
Teszt
≥99.995% trace metals basis
Forma
granular (melted)
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
710 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
[Se]=[Bi][Se][Bi]=[Se]
InChI
1S/2Bi.3Se
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OMEPJWROJCQMMU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Thermoelectric materials comprise a wide range of solid compounds distinguished by their ability to convert thermal and electrical energy.
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.