Fontos dokumentumok
808822
Tungsten diselenide
Crystal, 99.995%
Szinonimák:
Tungsten (IV) selenide, Tungsten selenide
leírás
Electrical properties: Semiconductor, p-type
Teszt
99.995%
form
crystals
H × Sz × Ma
0.5 cm × 0.5 cm × 0.1-0.15 mm, typical size, some variation in dimensions may occur with different batches
primary crystallite size
~10 mm (hexagonal)
SMILES string
[Se]=[W]=[Se]
InChI
1S/2Se.W
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROUIDRHELGULJS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials
Research focuses on sustainable and cost-effective power generation systems to meet the growing demand for environmentally friendly energy sources.