Merck
409170
Sigma-Aldrich
Tributylgermanium hydride
99%
Szinonimák:
Tributylgermane
About This Item
Lineáris képlet:
[CH3(CH2)3]3GeH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
244.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99%
form
liquid
reakcióalkalmasság
core: germanium
reagent type: reductant
törésmutató
n20/D 1.45 (lit.)
bp
123 °C/20 mmHg (lit.)
sűrűség
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[GeH](CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H28Ge/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h13H,4-12H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KTSWILXIWHVQLR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tributylgermanium hydride is a radical generating reagent. Reductive alkylation of active olefins with alkyl halides with tributylgermanium hydride was investigated in detail.
Alkalmazás
Efficient reducing agent for benzylic chlorides.
Kiszerelés
Packaged in glass bottles
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Evaluation of tributylgermanium hydride as a reagent for the reductive alkylation of active olefins with alkyl halides
Pike P, et al.
Tetrahedron, 44(20), 6295-6304 (1988)
Tributylgermanium hydride as a replacement for tributyltin hydride in radical reactions.
Bowman WR, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 2(4), 585-592 (2004)
Angewandte Chemie (International Edition in English), 31, 1046-1046 (1992)
Theresia Ahrens et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 45(43), 17495-17507 (2016-11-02)
The reaction of the silyl complex [Rh{Si(OEt)
Cikkek
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication