Merck
694746
Sigma-Aldrich
Bis(3,5-di(trifluoromethyl)phenyl)chlorophosphine
Szinonimák:
P,P-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphinous chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H6ClF12P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
492.63
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
25-29 °C
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)P(Cl)c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H6ClF12P/c17-30(11-3-7(13(18,19)20)1-8(4-11)14(21,22)23)12-5-9(15(24,25)26)2-10(6-12)16(27,28)29/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DFZQEHBNAJGDCT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for synthesis of:
  • Chiral phosphine-aminophosphine ligands for rhodium-catalyzed asymmetric hydrogenation
  • Ligands for palladium-catalyzed stereoselective allylation reactions
  • Ligands for enantioselective hydrogenations
  • Josiphos analog as catalyst for asymmetric hydrogenation
  • Ligands used in asymmetric hydrovinylation reactions
Reactant for enantioselective hydrogenation reactions catalyzed by Ru-(phosphine-oxazoline) complexes
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B - Water-react 3
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)