Merck
242802
Sigma-Aldrich
Sulfoacetic acid
technical grade
Szinonimák:
2-Sulfoacetic acid, Carboxymethylsulfonic acid, Sulfoethanoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HO3SCH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.12
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
mp
81-88 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H4O5S/c3-2(4)1-8(5,6)7/h1H2,(H,3,4)(H,5,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AGGIJOLULBJGTQ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Sulfoacetic acid was used in the synthesis of ethyl ester by esterification in refluxing ethanol.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
H T Lee et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 8(3), 289-294 (1999-01-01)
Sulfoacetic acid, phosphoramidate, and phosphoramide analogs of the ACAT inhibitors, CI-999 and CI-1011 were synthesized. The structure-activity relationships of these compounds as ACAT inhibitors are described.