Merck
12803
Sigma-Aldrich
Sodium 3-(benzothiazol-2-ylthio)-1-propanesulfonate
technical, ≥90% (NT)
Szinonimák:
3-(Benzothiazol-2-ylthio)-1-propanesulfonic acid sodium salt, ZPS
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H10NNaO3S3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
311.38
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
≥90% (NT)
szennyeződések
≤10% 3-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt
mp
≥320 °C (dec.)
funkcionális csoport
sulfonic acid
thioether
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCSc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H11NO3S3.Na/c12-17(13,14)7-3-6-15-10-11-8-4-1-2-5-9(8)16-10;/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VRKNGZAPJYUNSN-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Sodium 3-(benzothiazol-2-ylthio)-1-propanesulfonate may be used in the chemical synthesis studies.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)