Merck
387851
Sigma-Aldrich
Methyl 2-bromobenzoate
98%
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
215.04
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.559 (lit.)
bp
252 °C (lit.)
sűrűség
1.532 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SWGQITQOBPXVRC-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)