Merck
659290
Sigma-Aldrich
Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate
97%
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H3(OCH3)CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
245.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.563
bp
271 °C
sűrűség
1.520 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
bromo
ester
SMILES string
COC(=O)c1cc(OC)ccc1Br
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VRTQLDFCPNVQNT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)