Fontos dokumentumok
802255
8-Amino-5-methoxyquinoline
95%
Szinonimák:
5-Methoxy-8-quinolinamine, Chen Auxilliary, MQ, Gong Chen Auxiliary, MQ Auxiliary
Teszt
95%
form
powder
mp
90-95 °C
SMILES string
NC1=CC=C(OC)C2=CC=CN=C21
InChI
1S/C10H10N2O/c1-13-9-5-4-8(11)10-7(9)3-2-6-12-10/h2-6H,11H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MFLLTRMMFHENCM-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)