Fontos dokumentumok
382272
Chelidonic acid
≥95%
Szinonimák:
4-Oxo-4H-pyran-2,6-dicarboxylic acid
Méret kiválasztása
64 000,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
64 000,00 Ft
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder
mp
265 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
ether
ketone
SMILES string
OC(=O)C1=CC(=O)C=C(O1)C(O)=O
InChI
1S/C7H4O6/c8-3-1-4(6(9)10)13-5(2-3)7(11)12/h1-2H,(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBAYDYUZOSNJGU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?