Merck
427543
Sigma-Aldrich
4-Acetoxy-3-methoxycinnamaldehyde, predominantly trans
95%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CO2C6H3(OCH3)CH=CHCHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
>0 (vs air)
Teszt
95%
szennyeződések
2.46 wt. % diethyl ether
mp
97-100 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
ester
SMILES string
COc1cc(\C=C\C=O)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C12H12O4/c1-9(14)16-11-6-5-10(4-3-7-13)8-12(11)15-2/h3-8H,1-2H3/b4-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEKAJHBFBMWJKI-ONEGZZNKSA-N
Általános leírás
4-Acetoxy-3-methoxycinnamaldehyde is a cinnamaldehyde derivative. It is an organic building block useful in chemical synthesis.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)