Merck
337285
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluorophenol
97%
Méret kiválasztása
1 G
8 720,00 Ft
8 720,00 Ft
Listaár21 800,00 FtTakarítson meg 60%-ot
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
8 720,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
F3C6H2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
148.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
8 720,00 Ft
Listaár21 800,00 FtTakarítson meg 60%-ot
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
törésmutató
n20/D 1.465 (lit.)
bp
69 °C/43 mmHg (lit.)
mp
30-34 °C (lit.)
sűrűség
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
Oc1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H3F3O/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2,10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IJGSULQFKYOYEU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,3,4-Trifluorophenol is an ortho-fluorinated trifluorophenol. Biodegradation and oxidative biodehalogenation of 2,3,4-trifluorophenol has been studied by 19F nuclear magnetic resonance (NMR) spectra.[1]
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
138.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
59 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
M G Boersma et al.
Applied and environmental microbiology, 64(4), 1256-1263 (1998-04-18)
A method was developed to study the biodegradation and oxidative biodehalogenation of fluorinated phenols by 19F nuclear magnetic resonance (NMR). Characterization of the 19F NMR spectra of metabolite profiles of a series of fluorophenols, converted by purified phenol hydroxylase, catechol