Merck
900679
Sigma-Aldrich
DOTA-functionalized silica gel
≥99%
Szinonimák:
1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid-functionalized silica gel, Si-DOTA, SiliaMetS® DOTA
About This Item
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
powder
eltarthatósági idő
2 yr (expiration date period)
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
külső felület
480-550 m2/g
pórusméret
60 Å pore diameter
térfogatsúly
679 g/L (typical tap density)
Alkalmazás
Metal scavenger: Ca, Ce, Cu, Fe, Gd, La, Ni, Pd, Zn.
Vigyázat
For prolonged storage, recommended conditions are to store product in a cool place (<8 °C) under inert atmosphere (argon) when possible.
Kompatibilitás
This product is compatible with all common aqueous and organic solvents.
Jogi információk
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)