Fontos dokumentumok
727970
Cobalt(II) acetylacetonate
≥99.0% (KT)
Szinonimák:
2,4-Pentanedione cobalt(II) derivative, Bis(2,4-pentanedionato)cobalt, Co(acac)2, Cobaltous acetylacetonate
Teszt
≥99.0% (KT)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: cobalt
reagent type: catalyst
részecskeméret
≤20 mesh
mp
165-170 °C (lit.)
anion nyomok
chloride, bromide (as Cl)-: ≤500 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Co]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Co/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UTYYEGLZLFAFDI-FDGPNNRMSA-L
Alkalmazás
Cobalt(II) acetylacetonate can be used as a catalyst for the dehydration reaction of aldoximes to synthesize nitriles.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?