Fontos dokumentumok
376906
D-(+)-3-Phenyllactic acid
98%
Szinonimák:
(R)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid, (R)-3-Phenyllactic acid
Teszt
98%
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +19°, c = 1 in ethanol
mp
122-124 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydroxyl
phenyl
SMILES string
O[C@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)/t8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VOXXWSYKYCBWHO-MRVPVSSYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.