Merck
339024
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol di(p-toluenesulfonate)
98%
Szinonimák:
2,2′-Oxydiethyl ditosylate, Bis(2-tosyloxyethyl)ether, Diethylene glycol ditosylate
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3C6H4SO3CH2CH2)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
414.49
Beilstein:
583800
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
mp
87-89 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
tosylate
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C18H22O7S2/c1-15-3-7-17(8-4-15)26(19,20)24-13-11-23-12-14-25-27(21,22)18-9-5-16(2)6-10-18/h3-10H,11-14H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYVPNTJBGPQTFA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Diethylene glycol di(p-toluenesulfonate) was used in the synthesis of bis(dibenzosulfoxo)-27,30,35,38-tetramethyl-24-crown-6, bis(dibenzosulfoxo)-21,24,29,32-tetramethyl-18-crown-4, dibenzosulfoxo-15,18-dimethyl-12-crown-3 and dibenzosulfoxo-12,15-dimethyl-9-crown-2 macrocycles.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Synthesis of new benzosulfoxide macrocyclic compounds.
Shockravi A, et al.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 179(3), 535-541 (2004)