Merck
344389
Sigma-Aldrich
Pyrrole-d5
98 atom % D
Szinonimák:
1H-Pyrrole-1,2,3,4,5-d5
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4D5N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
72.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.5072 (lit.)
bp
131 °C
mp
-23 °C
sűrűség
1.115 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+5
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])n([2H])c1[2H]
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D/hD
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KAESVJOAVNADME-HXRFYODMSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
91.4 °F
Lobbanási pont (C)
33 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Journal of the American Chemical Society, 107, 354-354 (1985)
Khim. Geterotsikl. Soedin., 651-651 (1993)