Merck
JKA3037
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average MN 5,000, Silane
Szinonimák:
mPEG-Silane, Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CONHCH2CH2CH2Si(OCH2CH3)3
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
mPEG5K-Silane, average Mn 5,000
form
solid
molekulatömeg
average Mn 5,000
polimer felépítés
shape: linear
functionality: monofunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Methoxy PEG Silane for glass or silica surface modification and deactivation.
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Kobayashi, Y., et al.
ISRN Nanomaterials, 2013 (2013)