Fontos dokumentumok
260932
IR-140
Dye content 95 %
Szinonimák:
5,5′-Dichloro-11-diphenylamino-3,3′-diethyl-10,12-ethylenethiatricarbocyanine perchlorate
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
öngyulladási hőmérséklet
1075 °F
összetétel
Dye content, 95%
mp
250-252 °C (lit.)
λmax
823 nm
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCN1C(/Sc2ccc(Cl)cc12)=C\C=C3/CCC(\C=C\c4sc5ccc(Cl)cc5[n+]4CC)=C3N(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C39H34Cl2N3S2.ClHO4/c1-3-42-33-25-29(40)19-21-35(33)45-37(42)23-17-27-15-16-28(18-24-38-43(4-2)34-26-30(41)20-22-36(34)46-38)39(27)44(31-11-7-5-8-12-31)32-13-9-6-10-14-32;2-1(3,4)5/h5-14,17-26H,3-4,15-16H2,1-2H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UVLDECUUBLLYRG-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.