Fontos dokumentumok
302163
(R)-(−)-1-Phenyl-1,2-ethanediol
99%
Szinonimák:
(−)-Styrene glycol, (R)-(−)-Phenylethylene glycol
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99%
optikai aktivitás
[α]20/D −69°, c = 1 in chloroform
bp
272-274 °C (lit.)
mp
64-67 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
phenyl
SMILES string
OC[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-10H,6H2/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PWMWNFMRSKOCEY-QMMMGPOBSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)