Merck
474428
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl acrylate
95%
Szinonimák:
DFHA
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=CHCO2CH2(CF2)5CHF2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
386.13
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
95%
tartalmaz
100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.342 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
sűrűség
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)COC(=O)C=C
InChI
1S/C10H6F12O2/c1-2-4(23)24-3-6(13,14)8(17,18)10(21,22)9(19,20)7(15,16)5(11)12/h2,5H,1,3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QJEJDNMGOWJONG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl acrylate (DFHA) is a fluorous functional monomer that is majorly used in the surface functionalization. It can also be utilized in chemical vapor deposition process for the synthesis of nanomaterials.
Alkalmazás
DFHA can be used in the preparation of hybrid fluorous monolithic columns for nano-liquid chromatography. It can be used in the surface modification of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) for the formation of highly conductive composites.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
One-pot two-step perfluoroalkylsilane functionalization of multi-walled carbon nanotubes for polyurethane-based composites
Li S, et al.
Composites Science and Technology, 143, 46-55 (2017)
Vapor-deposited fluorinated glycidyl copolymer thin films with low surface energy and improved mechanical properties
Mao Y and Gleason KK
Macromolecules, 39(11), 3895-3900 (2006)
Haiyang Zhang et al.
Journal of chromatography. A, 1440, 66-73 (2016-02-27)
A hybrid fluorous monolithic column was simply prepared via photo-initiated free radical polymerization of an acrylopropyl polyhedral oligomeric silsesquioxane (acryl-POSS) and a perfluorous monomer (2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl acrylate) in UV-transparent fused-silica capillaries within 5min. The physical characterization of hybrid fluorous monolith, including