Fontos dokumentumok
364975
(Triphenylphosphine)copper hydride hexamer
90%
Szinonimák:
Cuprous hydride triphenylphosphine hexamer, Hydrido(triphenylphosphine)copper(I) hexamer, Stryker’s reagent, Triphenylphosphine–Copper(I) hydride Hexamer
Teszt
90%
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
[CuH].[CuH].[CuH].[CuH].[CuH].[CuH].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12.c%13ccc(cc%13)P(c%14ccccc%14)c%15ccccc%15.c%16ccc(cc%16)P(c%17ccccc%17)c%18ccccc%18
InChI
1S/6C18H15P.6Cu.6H/c6*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;;;;;;;;;/h6*1-15H;;;;;;;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYHLOCIDGQNZFY-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- Conjugate reduction of ortho-substituted cinnamic esters to form copper enolates
- Chemoselective preparation of alcohols via hydrogenation of aldehydes
- 1,2-addition/transmetalation reactions
- Synthesis of monomer for preparation of phosphorus- and silicon-containing epoxy resins
- Hydrosilylation reactions
- Chiral hydrogenation reactions
- Hydrostannation of activated alkynes
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?