Fontos dokumentumok
223670
Bis(cyclopentadienyl)zirconium(IV) chloride hydride
95%
Szinonimák:
Di(cyclopentadienyl)zirconium(IV) chloride hydride, Schwartz’ reagent, Zirconocene chloride hydride
Teszt
95%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: zirconium
reagent type: catalyst
reagent type: reductant
SMILES string
[H][Zr]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.ClH.Zr.H/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;1H;;/q;;;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PSYHEBZUPSHSKK-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- To convert amides to aldehydes.
- As a reagent for the functionalization of olefins and alkynes.
- As a reducing agent in the preparation of (E)-vinyl organochalcogenides.
- To prepare a dioxaborolane derivative, which is a key intermediate for the synthesis of bridged-nicotine analogs.
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B - Water-react 2
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?