Merck
679585
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzyl-2,2,2-trichloroacetimidate
Szinonimák:
p-Methoxybenzyl trichloroacetimidate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H10Cl3NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
282.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
szennyeződések
Major impurity is Trichloroacetamide by GCMS.
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.5488
bp
135-137 °C/0.7 mmHg
sűrűség
1.361 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
chloro
ether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(COC(=N)C(Cl)(Cl)Cl)cc1
InChI
1S/C10H10Cl3NO2/c1-15-8-4-2-7(3-5-8)6-16-9(14)10(11,12)13/h2-5,14H,6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TYHGKLBJBHACOI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Methoxybenzyl-2,2,2-trichloroacetimidate can be used as a reagent for the protection of alcohols as the p-methoxybenzyl ether. 1o, 2o, and 3o alcohols can be easily protected using this reagent with equal efficiency in the presence of a variety of different protective groups. This reagent is commonly used under acidic conditions therefore it offers an alternative method to the Williamson ether synthesis, which is typically used basic conditions to protect base-sensitive alcohols.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Tetrahedron, 46, 5975-5975 (1990)
Tetrahedron Letters, 29, 4139-4139 (1988)
4-Methoxybenzyl 2, 2, 2-Trichloro acetimidate
Wuts, Peter GM
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
The Journal of Organic Chemistry, 54, 3738-3738 (1989)
Tetrahedron, 63, 3682-3682 (2007)
Cikkek
Trichloroacetimidates are also commonly employed as alcohol alkylation reagents, particularly when existing functionality is not acid sensitive.