Fontos dokumentumok
47601
Fmoc-Ser-OH
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Szinonimák:
Fmoc-L-serine
Teszt
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
optikai aktivitás
[α]20/D −12.5±1°, c = 1% in DMF
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO5/c20-9-16(17(21)22)19-18(23)24-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16,20H,9-10H2,(H,19,23)(H,21,22)/t16-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JZTKZVJMSCONAK-INIZCTEOSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?