Merck
646075
Sigma-Aldrich
p-Tolylmagnesium bromide solution
0.5 M in diethyl ether
Szinonimák:
4-Methylphenylmagnesium bromide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4MgBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
195.34
Beilstein:
636491
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
0.5 M in diethyl ether
SMILES string
Cc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F - closed cup - Solvent
Lobbanási pont (C)
-40 °C - closed cup - Solvent
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Derek E Williams et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(24), 7611-7622 (2018-05-29)
Stimuli-responsive materials are vital for addressing emerging demands in the advanced technology sector as well as current industrial challenges. Here, we report for the first time that coordinative integration of photoresponsive building blocks possessing photochromic spiropyran and diarylethene moieties within
Ekaterina A Dolgopolova et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(13), 5350-5358 (2019-03-07)
Electronic structure modulation of metal-organic frameworks (MOFs) through the connection of linker "wires" as a function of an external stimulus is reported for the first time. The established correlation between MOF electronic properties and photoisomerization kinetics as well as changes