Fontos dokumentumok
1.10888
Supelco
Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate
GR for analysis
Szinonimák:
Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate, 1,3-Dichloro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3Cl2N3NaO3 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
255.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
220-767-7
NACRES:
NA.21
Forma:
solid
gőznyomás
<1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
550-1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
252 °C (decomposition)
oldhatóság
236.8 g/L
sűrűség
1.97 g/cm3 at 25 °C
térfogatsúly
980 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Na+].ClN1C(=O)[N-]C(=O)N(C1=O)Cl.O.O
InChI
1S/C3HCl2N3O3.Na.2H2O/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11;;;/h(H,6,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYILKOIEIHHYGD-UHFFFAOYSA-M
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric, calc. on dried substance): ≥ 98.0 %
Identity (Raman-spectrum): conforms
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Loss on Drying (105°C): 9.0 - 16.0 %
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine