Merck
35820
Sigma-Aldrich
Ethyl dichloroacetate
≥99.0% (GC)
About This Item
Lineáris képlet:
Cl2CHCOOC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
157.00
Beilstein:
773995
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
törésmutató
n20/D 1.438
bp
54-55 °C/11 mmHg (lit.)
sűrűség
1.28 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
ester
SMILES string
CCOC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C4H6Cl2O2/c1-2-8-4(7)3(5)6/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWYBVQLPTCMVFO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ethyl dichloroacetate is an ester and its base catalyzed hydrolysis has been reported.
Alkalmazás
Ethyl dichloroacetate may be used in the synthesis of α-halo-carboxylic acid ester.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
143.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
62 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
General Base Catalysis of Ester Hydrolysis1.
Jencks WP and Carriuolo J.
Journal of the American Chemical Society, 83(7), 1743-1750 (1961)
Reaction of B-alkyl-9-borabicyclo [3.3. 1] nonanes with ethyl mono-and dihaloacetates under the influence of potassium tert-butoxide. A convenient procedure for the conversion of olefins into esters or. alpha.-halo esters via hydroboration.
Brown HC and Milorad M. Rogic.
Journal of the American Chemical Society, 91(8), 2146-2147 (1969)