Fontos dokumentumok
8.03541
Sigma-Aldrich
Dichloroacetic acid
for synthesis
Szinonimák:
Dichloroacetic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H2Cl2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
201-207-0
NACRES:
NA.22
pH:
1.2 (20 °C, 129 g/L in H2O)
gőznyomás
0.19 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
hatékonyság
2820 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.2 (20 °C, 129 g/L in H2O)
bp
192 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
-4 °C
sűrűség
1.57 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
ClC(Cl)C(=O)O
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Controlled drug release systems: Research includes the application of Dichloroacetic acid in the synthesis of sulfonated polyether ketone membranes that are embedded with nalidixic acid, highlighting its utility in developing emerging controlled drug releasers in medical applications (Padinjarathil et al., 2023).
Kapcsolódás
Replaces: DX0653
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.560 - 1.570
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup