Merck
343668
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3-isopropylbenzoic acid
98%
Szinonimák:
3-Isopropylsalicylic acid
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHC6H3(OH)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
mp
73-75 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)c1cccc(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C10H12O3/c1-6(2)7-4-3-5-8(9(7)11)10(12)13/h3-6,11H,1-2H3,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XGAYQDWZIPRBPF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GABRA1(2554)
Általános leírás
2-Hydroxy-3-isopropylbenzoic acid is an analog of general anesthetic compound, propofol (2,6-diisopropylphenol). It was investigated for general anesthetic activity in Xenopus laevis tadpoles and for the ability to produce enhancement of submaximal GABA responses.
Alkalmazás
2-Hydroxy-3-isopropylbenzoic acid may be used in the preparation of 3-isopropylgentisic acid.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
D J Hopper et al.
The Biochemical journal, 122(1), 29-40 (1971-03-01)
1. Cell-free extracts, prepared from a non-fluorescent Pseudomonas grown on m-cresol, oxidized gentisate and certain alkyl-substituted gentisates with the consumption of 1 mol of oxygen and the formation of 1 mol of pyruvate from 1 mol of substrate. 2. In
M D Krasowski et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 297(1), 338-351 (2001-03-22)
A series of 27 analogs of the general anesthetic propofol (2,6-diisopropylphenol) were examined for general anesthetic activity in Xenopus laevis tadpoles and for the ability to produce enhancement of submaximal GABA responses and/or direct activation at recombinant GABA(A) receptors. Fourteen