Merck
A45653
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline
99%
Szinonimák:
4-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H3(CF3)NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
195.57
Beilstein:
641588
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
crystals
mp
35-37 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(Cl)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5ClF3N/c8-6-2-1-4(12)3-5(6)7(9,10)11/h1-3H,12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ASPDJZINBYYZRU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)