Fontos dokumentumok
262145
Perfluorohexyl iodide
99%
Szinonimák:
Tridecafluoro-1-iodohexane, 1-Iodoperfluorohexane, 1-Iodotridecafluorohexane, Tridecafluorohexyl iodide
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.329 (lit.)
bp
117 °C (lit.)
sűrűség
2.063 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
iodo
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
InChI
1S/C6F13I/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)20
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BULLJMKUVKYZDJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
239.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
115 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?