Fontos dokumentumok
215511
Sodium borohydride solution
2.0 M in triethylene glycol dimethyl ether
Szinonimák:
Sodium hydroborate, Sodium tetrahydridoborate
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
koncentráció
2.0 M in triethylene glycol dimethyl ether
sűrűség
0.998 g/mL at 25 °C
SMILES string
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 3
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
210.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
99 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?