Merck
241806
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol
98%
Szinonimák:
2,3-Isopropylidene-sn-glycerol, L-α,β-Isopropylideneglycerol, L-2,3-O-isopropylidene-sn-glycerol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.16
Beilstein:
80117
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
optikai aktivitás
[α]20/D −13.7°, neat
optikai tisztaság
ee: 98% (GLC)
törésmutató
n20/D 1.434 (lit.)
bp
72-73 °C/8 mmHg (lit.)
sűrűség
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
hydroxyl
ketal
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OC[C@@H](CO)O1
InChI
1S/C6H12O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RNVYQYLELCKWAN-RXMQYKEDSA-N
Alkalmazás
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol may be used to prepare:
  • (R)-2,2-Dimethyl-4-benzoxymethyl-1,3-dioxolane.
  • ((S)-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl 4-methylbenzenesulfonate)-1,3-dioxolane.
  • (S)-Glyceraldehyde acetonide.
  • Tetraoxaspiroundecanes, diglycerides, glyceryl phosphates, and spiropyrans.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
174.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
79 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
European Journal of Organic Chemistry, 4805-4805 (2006)
A cytosine analogue containing a conformationally flexible acyclic linker for triplex formation at sites with contiguous GC base pairs.
Xiang G and McLaughlin LW.
Tetrahedron, 54(3), 375-392 (1998)
Synthesis of a `reverse ester? analogue of 1,2-sn-diglycerides from (S)-1,2-di-O-isoprophylideneglycerol; efficient, stereospecific nucleophilic displacement via a triflate at glycerol C-2
Bernard T Golding, et al.
Tetrahedron Letters, 34, 6459-6462 (1993)
René Pemha et al.
Marine drugs, 18(2) (2020-02-23)
A series of novel substituted 1-O-alkylglycerols (AKGs) containing methoxy (8), gem-difluoro (9), azide (10) and hydroxy (11) group at 12 position in the alkyl chain were synthesized from commercially available ricinoleic acid (12). The structures of these new synthesized AKGs
Enantioselective synthesis of N1999A2.
Ji N, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(46), 14825-14825 (2006)