Merck
P43807
Sigma-Aldrich
4-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
97%
Szinonimák:
4-Picolyl chloride hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6ClN · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.03
Beilstein:
3689154
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
mp
166-173 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].ClCc1ccncc1
InChI
1S/C6H6ClN.ClH/c7-5-6-1-3-8-4-2-6;/h1-4H,5H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDHKVKPZQKYREU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)