Fontos dokumentumok
C4892
γ-Cyclodextrin
≥98%
Szinonimák:
gamma-Cyclodextrin, Cyclomaltooctaose, Cyclooctaamylose, Schardinger γ-Dextrin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
microbial
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
oldhatóság
1 M NH4OH: 50 mg/mL
SMILES string
[H][C@]1(O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)O[C@@H]2[C@@H](COC(C)=O)O[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]2OC(C)=O
InChI
1S/C48H80O40/c49-1-9-33-17(57)25(65)41(73-9)82-34-10(2-50)75-43(27(67)19(34)59)84-36-12(4-52)77-45(29(69)21(36)61)86-38-14(6-54)79-47(31(71)23(38)63)88-40-16(8-56)80-48(32(72)24(40)64)87-39-15(7-55)78-46(30(70)22(39)62)85-37-13(5-53)76-44(28(68)20(37)60)83-35-11(3-51)74-42(81-33)26(66)18(35)58/h9-72H,1-8H2/t9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GDSRMADSINPKSL-HSEONFRVSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- A catalyst to synthesize substituted isoxazolidines via 1,3-dipolar cycloaddition of nitrones with styrenes and cinnamates.
- An organic ligand to synthesize cyclodextrin-based metal-organic frameworks using biocompatible metal ions.
- A reactant to synthesize O-perallylated cyclodextrins via perallylation with allyl halides in the presence of NaH.
Tulajdonságok és előnyök
- Green and environment-friendly
- No biological toxicity
- Biodegradable
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Techniques for solubilizing metabolically important compounds in aqueous solutions are reviewed.